Läs mer
2-amino-5-cyklopropyl-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327595 5 g 5g
11317595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05778.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57235-50-4 | C5H7N3S | 141.19 g/mol
2-amino-5-cyklopropyl-1,3,4-tiadiazol används som antibakteriellt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Amino-5-cyklopropyl-1,3,4-tiadiazol används som antibakteriellt medel.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57235-50-4
Molekylformel C5H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 141.19
MDL-nummer MFCD00051649
InChI-nyckel AVLUMBXGKFNNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole, 5-cyclopropyl 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, acmc-20ao4n, enamine_005503, 5-cyclopropyl-2-amino-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,5-cyclopropyl, 5-cyclopropyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 717021
IUPAC-namn 5-cyklopropyl-1,3,4-tiadiazol-2-amin
LEDER NC1=NN=C(S1)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt 212°C to 216°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 124356
Löslighetsinformation Soluble in Methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 141.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.