Läs mer
2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 57235-50-4 |
| Molekylformel | C5 H7 N3 S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3S/c6-5-8-7-4(9-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H2,6,8) |
| LEDER | Nc1nnc(s1)C2CC2 |
| IUPAC-namn | 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.19 |
| Formel vikt | 141.0361 |