Läs mer
2-Amino-5-ethylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-ethylpyrazine |
| CAS | 13535-07-4 |
| Molekylformel | C6 H9 N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3/c1-2-5-3-9-6(7)4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,9) |
| LEDER | CCc1cnc(N)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-ethylpyrazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.156 |
| Formel vikt | 123.08 |