Läs mer
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11461647
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11461647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25624.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25660-70-2
Molekylformel C4H7N3S2
Molekylvikt (g/mol) 161.241
MDL-nummer MFCD00040401
InChI-nyckel VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylthio, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-thioethyl-1,3,4-thiadiazole, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, pubchem14464, acmc-1cmd9, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-ethylthio
PubChem CID 101459
IUPAC-namn 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
LEDER CCSC1=NN=C(S1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt 130°C to 133°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 161.25
Procent renhet 96%