Läs mer
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine, 95%
Produktkod. 15432189
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432189 1 g 1g
15452189 250 mg 250mg
15442189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64815.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 301222-66-2 | C6H7FN2 | 126.134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301222-66-2
Molekylformel C6H7FN2
Molekylvikt (g/mol) 126.134
MDL-nummer MFCD06659479
InChI-nyckel RKMOPXJNMQWPLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluoro-4-picoline, 2-amino-5-fluoro-4-methylpyridine, 5-fluoro-4-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-4-methyl-5-fluoropyridine, pubchem1256, 5-fluoro-4-methyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine,5-fluoro-4-methyl, 2-amino-4-methyl-5-fluoro pyridine, e 5-fluoro-4-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 22063670
IUPAC-namn 5-fluor-4-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=CC(=NC=C1F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Kvantitet 1 g
Beilstein 9694924
Formel vikt 126.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.