Läs mer
2-Amino-5-fluorbensenboronsyra pinacolester, 96 %
Produktkod. 15497586
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497586 250 mg 250mg
15487586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62575.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 863578-24-9 | C12H17BFNO2 | 237,081 g/mol
2-amino-5-fluorbensenboronsyra pinakolester används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Amino-5-fluorobensenboronsyra pinakolester används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 863578-24-9
Molekylformel C12H17BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 237.081
MDL-nummer MFCD11617916
InChI-nyckel RLUKWTHMONYTKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, benzenamine,4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 23152508
IUPAC-namn 4-fluor-2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 49 °C till 50 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 237.08
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.