Läs mer
2-amino-5-fluorobenzoesyra, 97 %
Produktkod. 10713541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713541 1 g Glasflaska 1g
10474555 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308940010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 SEK
    594.65 SEK / 1g
    Save 70.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-08-2
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.13
MDL-nummer MFCD00055566
InChI-nyckel FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
IUPAC-namn 2-amino-5-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 181 °C till 185 °C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(F)COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 155.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.