Läs mer
2-Amino-5-fluorobenzothiazol, 98 %
Produktkod. 15457907
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457907 250 mg 250mg
11416700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51022.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 20358-07-0 | C7H5FN2S | 168,189 g/mol
2-Amino-5-fluorbensotiazol används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Amino-5-fluorobensotiazol används som organisk kemisk syntesintermediär
.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20358-07-0
Molekylformel C7H5FN2S
Molekylvikt (g/mol) 168.189
MDL-nummer MFCD05664560
InChI-nyckel YHBIGBYIUMCLJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 821203
IUPAC-namn 5-fluoro-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1F)N=C(S2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-amino-5-fluorobenzothiazole, 5-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-benzothiazolamine,5-fluoro, 5-fluorobenzothiazol-2-ylamine, pubchem21850, acmc-20a67y, 2-amino-5-fluorobenzothiozole, 5-fluoro-2-aminobenzothiazole
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 168.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.