Läs mer
2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride |
| CAS | 393-39-5 |
| Molekylformel | C7H5F4N |
| MDL-nummer | MFCD00007831 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.11 |
| Procent renhet | 98% |