missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-fluorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-fluorophenol |
| CAS | 53981-24-1 |
| Molekylformel | C6H6FNO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)amine, 4-Fluoro-2-hydroxyaniline, 5-Fluoro-2-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2 |
| LEDER | Nc1ccc(F)cc1O |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-fluorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vikt | 127.0433 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?