Läs mer
2-Amino-5-formylthiazole, TRC
Produktkod. 30328480
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30328480 50 mg
1 options
Produktkod. 30328480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62878350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-formylthiazole
CAS 1003-61-8
Molekylformel C4 H4 N2 O S
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Amino-5-thiazolecarboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C4H4N2OS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1-2H,(H2,5,6)
LEDER N=C1NC=C(S1)C=O
IUPAC-namn 2-imino-3H-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 128.152
Formel vikt 128.004