Läs mer
2-Amino-5-hydroxypyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-hydroxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 856965-37-2 |
| Molekylformel | C5H7ClN2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-pyridinol, 6-Amino-3-hydroxypyridine Hydrochloride, 6-Amino-3-pyridinol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O.ClH/c6-5-2-1-4(8)3-7-5;/h1-3,8H,(H2,6,7);1H |
| LEDER | Cl.Nc1ccc(O)cn1 |
| IUPAC-namn | 6-aminopyridin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.57 |
| Formel vikt | 146.0247 |