Läs mer
2-Amino-5-hydroxypyrimidine, 95%
Produktkod. 10668550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10668550 1 g Glasflaska 1g
10517990 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10668550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434330010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 143489-45-6 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143489-45-6
Molekylformel C4H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 111.10
MDL-nummer MFCD08062411
InChI-nyckel NVYMOVCPYONOSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-hydroxypyrimidine, 5-pyrimidinol, 2-amino, 2-amino-pyrimidin-5-ol, 5-hydroxypyrimidin-2-amine, 2-amino-5-hydroxy pyrimidine, 2-amino-5-pyrimidinol, zlchem 1241, pubchem21503, 5-hydroxy-2-aminopyrimidine, acmc-1c7b8
PubChem CID 17750388
IUPAC-namn 2-aminopyrimidin-5-ol
LEDER NC1=NC=C(O)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 198.6°C to 199°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 111.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.