Läs mer
2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid |
| CAS | 108857-24-5 |
| Molekylformel | C8H8INO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8INO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1cc(I)cc(C(=O)O)c1N |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.06 |
| Formel vikt | 276.96 |