Läs mer
2-Amino-5-jodbensoesyra, 98 %
Produktkod. 11438687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438687 5 g 5g
11448687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19838.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5326-47-6 | C7H6INO2 | 263,034 g/mol
2-Amino-5-jodbensoesyra används i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur, såsom farmaceutiska intermediärer, polariserande filmer för Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Amino-5-jodbensoesyra används i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom antiseptika och desinfektionsmedel, farmaceutiska mellanprodukter, polariserande filmer för flytande kristallskärmar [LCD] kemikalier.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibel med ljus och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5326-47-6
Molekylformel C7H6INO2
Molekylvikt (g/mol) 263.034
MDL-nummer MFCD00007849
InChI-nyckel GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 72911
IUPAC-namn 2-amino-5-jodbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Smältpunkt ∼220°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 639029
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 263.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.