Läs mer
2-amino-5-jodobensoesyra, TRC
Produktkod. 30340061
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340061 1 g
1 options
Produktkod. 30340061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6305131G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-iodobenzoic Acid
CAS 5326-47-6
Molekylformel C7H6INO2
Kvantitet 1 g
Synonym Anthranilic acid, 5-iodo- (6CI,8CI), 5-Iodo-2-aminobenzoic acid, 5-Iodoanthranilic acid, NSC 302
InChI formel InChI=1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(I)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-5-jodobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 263.03
Formel vikt 262.9443