Läs mer
2-Amino-5-iodopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-iodopyridine |
| CAS | 20511-12-0 |
| Molekylformel | C5 H5 I N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1ccc(I)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-iodopyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.01 |
| Formel vikt | 219.9497 |