Läs mer
2-Amino-5-isopropylbenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-isopropylbenzoic acid |
| CAS | 68701-22-4 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)C1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-isopropylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.21 |
| Formel vikt | 179.0946 |