Läs mer
2-amino-5-metoxybensoesyra, 97 %
Produktkod. 11935441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11935441 5 g Glasflaska 5g
11925441 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443340050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6705-03-9 | C11H13N3O | 203,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6705-03-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 151 °C till 151,7 °C
Färg Orange till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H13N3O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
InChI-nyckel JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanamid
Molekylvikt (g/mol) 203.25
PubChem CID 89366
Formel vikt 167.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-5-methoxybenzoic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.