Läs mer
2-Amino-5-metoxybenzoesyra, 98+%
Produktkod. 11348355
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348355 1 g 1g
11358355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10295.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 6705-03-9 | C8H9NO3 | 167,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6705-03-9
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.16
MDL-nummer MFCD00016509
InChI-nyckel UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyanthranilic acid, 2-amino-5-methoxybenzoicacid, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methoxy, pubchem2544, acmc-1b7jp, 5-methoxy anthranilic acid, 5-methoxyanththranillic acid, ksc495k4p, anthranilic acid, 5-methoxy
PubChem CID 277930
IUPAC-namn 2-amino-5-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 150 °C till 152 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 777690
Formel vikt 167.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.