Läs mer
2-amino-5-metoxibensoesyra, TRC
Produktkod. 30325596
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30325596 10 g
1 options
Produktkod. 30325596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61191510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid
CAS 6705-03-9
Molekylformel C8H9NO3
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-5-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582