missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-methoxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-methoxypyrimidine |
| CAS | 13418-77-4 |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| LEDER | COc1cnc(N)nc1 |
| IUPAC-namn | 5-methoxypyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.13 |
| Formel vikt | 125.0589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?