Läs mer
2-amino-5-metyl-1,3,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10307240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307240 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10307240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-33-8 | C3H5N3S | 115.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methyl-1, 3, 4-thiadiazole
Namnnotering 97%
CAS 108-33-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 224°C to 225°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H5N3S
MDL-nummer MFCD00003110
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, 629
Synonym 2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-methylthiadiazole, matd, usaf cy-3, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 1,4-thiadiazol-2-amine, 5-methyl
InChI-nyckel HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN=C(N)S1
IUPAC-namn 5-metyl-l,3,4-tiadiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 115.15
PubChem CID 66949
Formel vikt 115.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.