missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile |
| CAS | 138564-58-6 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(C#N)c(N)s1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.19 |
| Formel vikt | 138.0252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?