missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, TRC

Produktkod. 30323970
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323970 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61826010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
CAS 138564-58-6
Molekylformel C6 H6 N2 S
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
InChI formel InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3
LEDER Cc1cc(C#N)c(N)s1
IUPAC-namn 2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 138.19
Formel vikt 138.0252
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.