missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-methyl-pyrimidin-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-methyl-pyrimidin-4-ol |
| CAS | 15981-91-6 |
| Molekylformel | C5H7N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-methyl-4(3H)-pyrimidinone, 2-Amino-5-methylpyrimidin-4-ol, 2-Amino-5-methyl-4(1H)-pyrimidinone, 5-Methylisocytosine, NSC 60208 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(6)8-4(3)9/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9) |
| LEDER | CC1=CN=C(N)NC1=O |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.12 |
| Formel vikt | 125.0589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?