Läs mer
2-amino-5-metylbensensulfonsyra, 99 %
Produktkod. 11460398
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460398 250 g 250g
11450398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24560.30
 Begränsad artikel
CAS: 88-44-8 | C7H9NO3S | 187,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-44-8
Molekylformel C7H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 187.21
MDL-nummer MFCD00007908
InChI-nyckel LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminotoluene-3-sulfonic acid, ptmsptmsa, ptms, ptmsa, benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl, 6-amino-m-toluenesulfonic acid, red 4b acid, p-toluidine-2-sulfonic acid, p-toluidine-m-sulfonic acid, m-toluenesulfonic acid, 6-amino
PubChem CID 6934
IUPAC-namn 2-amino-5-metylbensensulfonsyra
LEDER CC1=CC=C(N)C(=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2211509
Formel vikt 187.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.