Läs mer
2-Amino-5-metylbensoesyra, 97 %
Produktkod. 10460432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10460432 1 g Glasflaska 1g
10470432 5 g Glasflaska 5g
10299863 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10460432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160200010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
CAS: 2941-78-8 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2941-78-8
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00007909
InChI-nyckel NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylanthranilic acid, 6-amino-m-toluic acid, 2-amino-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methyl, m-toluic acid, 6-amino, 2-amino-5-methylbenzoicacid, unii-418xaj22v2, 2-amino-5-methyl benzoic acid, amino 2--5-methylbenzoic acid, pubchem4954
PubChem CID 76255
IUPAC-namn 2-amino-5-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=C(N)C(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methylbenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 174.0°C to 177.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(CH3)CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 14, 481
Formel vikt 151.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-5-methylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.