Läs mer
2-amino-5-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30324952
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30324952 5 g
1 options
Produktkod. 30324952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6141005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methylbenzoic Acid
CAS 2941-78-8
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-methyl-, m-Toluic acid, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 2-Carboxy-4-methylaniline, 5-Methyl-2-aminobenzoic acid, 5-Methylanthranilic acid, NSC 39154, NSC 50786, 6-Amino-m-toluic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-5-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633