Läs mer
2-Amino-5-methylhex-4-enoic Acid (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-methylhex-4-enoic Acid |
| CAS | 3558-31-4 |
| Molekylformel | C7H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h3,6H,4,8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(=CCC(N)C(=O)O)C |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-methylhex-4-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |