missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-methylhexan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-methylhexan-3-ol |
| CAS | 859770-75-5 |
| Molekylformel | C7H17NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO/c1-5(2)4-7(9)6(3)8/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CC(O)C(C)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-methylhexan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.22 |
| Formel vikt | 131.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?