Läs mer
2-amino-5-metylfenol, TRC
Produktkod. 30329381
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30329381 1 g
1 options
Produktkod. 30329381 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8981081G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methylphenol
CAS 2835-98-5
Molekylformel C7 H9 N O
Kvantitet 1 g
Synonym m-Cresol, 6-amino- (7CI,8CI), 2-Amino-5-methylphenol, 2-Hydroxy-4-methylaniline, 2-Hydroxy-p-toluidine, 5-Methyl-2-aminophenol, 6-Amino-3-cresol, 6-Amino-3-methylphenol, 6-Amino-m-cresol, NSC 322874
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)c(O)c1
IUPAC-namn 2-amino-5-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 123.1525
Formel vikt 123.0684