Läs mer
2-Amino-5-metylpyrazin, 98 %
Produktkod. 15407808
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407808 250 mg 250mg
15497798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61286.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 5521-58-4 | C5H7N3 | 109,132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5521-58-4
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.132
MDL-nummer MFCD08437664
InChI-nyckel ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC-namn 5-metylpyrazin-2-amin
LEDER CC1=CN=C(C=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methylpyrazine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.