Läs mer
2-Amino-5-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-methylpyridine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| Formel vikt | 108.0687 |