Läs mer
2-amino-5-metyltiazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478929
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478929 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15478929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11039.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7305-71-7 | C4H6N2S | 114,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-methylthiazole
CAS 7305-71-7
Smältpunkt 95 °C till 98 °C
Odör Igenkännbar
Molekylformel C4H6N2S
MDL-nummer MFCD00078317
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 109603
Synonym 2-amino-5-methylthiazole, 5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 5-methyl, 2-amino-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-amino-5-methyl, 5-methyl-2-thiazolamine, 5-methyl-2-aminothiazole, unii-7rab78af2p, 2-amino-5-methyl thiazole, meloxicam related compound b
InChI-nyckel GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CN=C(S1)N
IUPAC-namn 5-metyl-l,3-tiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 114.166
PubChem CID 351770
Formel vikt 114.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.