Läs mer
2-amino-5-metyltiazol, TRC
Produktkod. 30136088
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136088 5 g
17914315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6182355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7305-71-7
Molekylformel C4 H6 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 114.17
Synonym 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Imp. B (EP)
IUPAC-namn 5-metyl-1,3-tiazol-2-amin
LEDER Cc1cnc(N)s1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiazol-2-amine
Analyt- eller komponentnamn 5-Methylthiazol-2-amine
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 5 g
Formel vikt 114.0252
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.