missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-5-methylthiazole, TRC

Produktkod. 17914315
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914315 1 g
30136088 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17914315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6182351G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7305-71-7
Kemiskt namn eller material 5-Methylthiazol-2-amine
Formel vikt 114.0252
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
IUPAC-namn 5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Molekylformel C4 H6 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 114.17
LEDER Cc1cnc(N)s1
Synonym 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Imp. B (EP)

Specifikationer

Analyt- eller komponentnamn 5-Methylthiazol-2-amine
Frakt skick Room Temperature
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.