Läs mer
2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazol, 98+%
Produktkod. 11383197
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383197 1 g 1g
11393197 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13711.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 80983-34-2 | C10H13N3O2S | 239,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80983-34-2
Molekylformel C10H13N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 239.29
MDL-nummer MFCD01075656
InChI-nyckel WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym albendazole-2-aminosulfone, 2-amino-5-propylsulphonylbenzimidazole, 2-amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulfonyl, 5-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole, abz2nh2, 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulphonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine
PubChem CID 88125
ChEBI CHEBI:80621
IUPAC-namn 6-propylsulfonyl-lH-bensimidazol-2-amin
LEDER CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(N)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole
Smältpunkt 220 °C till 222 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.