Läs mer
2-amino-5-naftol-7-sulfonsyra, TRC
Produktkod. 30316626
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30316626 50 g
1 options
Produktkod. 30316626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61869350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonic Acid
CAS 87-02-5
Molekylformel C10H9NO4S
Kvantitet 50 g
Synonym 7-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, 1-Hydroxy-3-sulfo-6-aminonaphthalene, 1-Hydroxy-6-amino-3-naphthalenesulfonic acid, 2-Amino-5-hydroxy-7-naphthalenesulfonic acid, 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonic acid, 3-Amino-6-sulfo-8-naphthol, 3-Amino-8-hydroxy-6-naphthalenesulfonic acid, 3-Amino-8-hydroxy-6-sulfonaphthalene, 3-Amino-8-naphthol-6-sulfonic acid, 6-Amino-1-hydroxy-3-naphthalenesulfonic acid, 6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonaphthalene, 6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid, 6-Amino-3-sulfo-1-naphthol, I acid, Isogamma acid, J acid, NSC 31510, NSC 7556, NSC 863, 1
InChI formel InChI=1S/C10H9NO4S/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
LEDER Nc1ccc2c(O)cc(cc2c1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 239.25
Formel vikt 239.0252