Läs mer
2-amino-5-nitro-2'-klorobensofenon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 2011-66-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H9 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Clonazepam Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-nitrofenyl)-(2-klorofenyl)metanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.68 |
| Show More |