Läs mer
2-Amino-5-nitro-2'-fluorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-nitro-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 344-80-9 |
| Molekylformel | C13H9FN2O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Amino-2'-fluoro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, Flunitrazepam benzophenone, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-fluorophenyl)-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9FN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.22 |
| Formel vikt | 260.0597 |