Läs mer
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-nitro-4-picoline |
| Smältpunkt | 220.0°C to 225.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 153.14 |
| Procent renhet | 98% |