Läs mer
2-Amino-5-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15525076 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15525076 25 g 25g
15515076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15525076 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319560250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 21901-40-6
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
InChI-nyckel GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
IUPAC-namn 4-methyl-5-nitropyridin-2-amine
LEDER CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Smältpunkt 220.0°C to 225.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%