Läs mer
2-amino-5-nitrobenzonitril, 95 %
Produktkod. 11487096
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487096 500 g 500g
11467096 25 g 25g
11477096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25416.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 17420-30-3 | C7H5N3O2 | 163,136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17420-30-3
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.136
MDL-nummer MFCD00007362
InChI-nyckel MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
IUPAC-namn 2-amino-5-nitrobensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 207 °C till 210 °C
Kvantitet 500 g
Formel vikt 163.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.