missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-nitrobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 1775-95-7 |
| Molekylformel | C13 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2-Amino-5-nitrophenyl)phenyl-methanone, Nitrazepam Imp. B (EP), 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-nitrophenyl)-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.23 |
| Formel vikt | 242.0691 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?