Läs mer
2-amino-5-nitrobensotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10154060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154060 25 g 25g
10072440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10154060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 121-01-7
MDL-nummer MFCD00007365
InChI-nyckel HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
IUPAC-namn 4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 90°C to 93°C
Färg Yellow to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H5F3N2O2
Linjär formel H2NC6H3(NO2)CF3
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 206.124
Formel vikt 206.12
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.