Läs mer
2-amino-5-nitrofenol, 95 %
Produktkod. 11479886
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479886 25 g 25g
11489886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20870.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-88-0 | C6H6N2O3 | 154,125 g/mol
2-Amino-5-nitrofenol har använts som utgångsmaterial i syntesen av serier av (Z)-2-(substituerad aryl)-N-(3-oxo-4-(substituerad karbamotioyl)-3,4-dihydro-2H-benso[b][1,4]oxazin-7-yl)hydrazin som permanent färgämne i hår (icke-oxidativa hårfärgsmedel) som permanentfärgade semiamider (icke-oxiderande) (oxidativa) hårfärgningsprodukter, i syntes av serier av 7-bensylamino-2H-1,4-bensoxazin-3(4H )-oner, antikonvulsiva medel. Används även som reaktant för, diazoterings- och kopplingsreaktioner, framställning av biologiskt och farmakologiskt aktiva molekyler. Det appliceras även i hårfärger och för att göra azofärger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-
Amino-5-nitrofenol har använts som utgångsmaterial vid syntesen av serier av (Z)-2-(substituerad aryl)-N-(3-oxo-4-(substituerad karbamotioyl)-3,4-dihydro-2H-benso[b][1,4]oxazin-7-yl) permanenta hydramid- och semibox-färgmedel för hår, nonoxidativa karbamider och semiboxar. i permanenta (oxidativa) hårfärgningsprodukter, i syntes av serier av 7-bensylamino-2H-1,4-bensoxazin-3(4H )-oner, antikonvulsiva medel. Används även som reaktant för, diazoterings- och kopplingsreaktioner, framställning av biologiskt och farmakologiskt aktiva molekyler. Det appliceras även i hårfärger och för att göra azofärger.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i metanol ger mycket svag grumlighet. Löslig i alkohol, bensen, aceton och dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-88-0
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.125
MDL-nummer MFCD00007692
InChI-nyckel DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 4984721
ChEBI CHEBI:82384
IUPAC-namn 2-amino-5-nitrofenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrophenol
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 972974
Löslighetsinformation Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in alcohol,benzene,acetone,and diethyl ether.
Formel vikt 154.13
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.