Läs mer
2-amino-5-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30321429
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30321429 50 g
1 options
Produktkod. 30321429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58013050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-nitroaniline
CAS 121-88-0
Molekylformel C6 H6 N2 O3
Kvantitet 50 g
Synonym Phenol, 2-amino-5-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-5-nitrophenol (ACI), 2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, C.I. 76535, NSC 7087, Ursol Yellow Brown A
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
LEDER Nc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-amino-5-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.0378