Läs mer
(2-Amino-5-nitrofenyl)(2-klorofenyl)metanon, Mikromol™
Produktkod. 17910045
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17910045 100 mg
17909704 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17910045 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0945.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2-Amino-5-nitrofenyl)(2-klorofenyl)metanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Analyt- eller komponentnamn (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H9 Cl N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Clonazepam Imp. A (EP), Clonazepam USP Related Compound B, Clonazepam USP RC B, Clonazepam Related Compound B, Clonazepam Impurity A, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone, 2-Amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, BF-CLO, BF-Clonazepam, Clonazepam Benzophenone, CLO-Benzophenone
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
LEDER Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn (2-amino-5-nitrofenyl)-(2-klorofenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 276.68
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 276,0302 g/mol