missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Amino-5-nitrophenyl)phenyl-methanone (2-Amino-5-nitrobenzophenone), Mikromol™
Beskrivning
(2-Amino-5-nitrophenyl)phenyl-methanone (2-Amino-5-nitrobenzophenone)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 1775-95-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H10 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Amino-5-nitrophenyl)phenyl-methanone, Nitrazepam Imp. B (EP), Nitrazepam Impurity B, 5-Nitro-2-aminobenzophenone, Ro 7-19990 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-nitrophenyl)-phenylmethanone |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?